Learn More
Grant Instruments™ Unité de réfrigération Grant R Series
Code produit 11486447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) intérieure:
490 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) intérieure Conditionnement
11486447 490 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486447 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur R4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8050.00€
    7506.21€ / 1 pièces
    Économisez 543.79€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Les circulateurs de refroidissement Grant R4 et R5 constituent une source de refroidissement de précision pour la plupart des applications à basse température. Conviennent à une utilisation dans les techniques de circulation en boucle ouverte et fermée (c.-à-d., récipient à distance, ouvert ou fermé). Les modèles incluent un robinet de vidange et un relais pour contrôler l’activation / la désactivation de la réfrigération.
  • Choix entre deux groupes frigorifiques de base et quatre circulateurs chauffants, plage de température de -º47 °C à 100 °C (ºselon le modèle)
  • Stabilité : Jusqu'à ±0,01 º°C
  • Vanne de vidange antidéversements à l’avant
  • Thermostat de sécurité de protection contre le gel de l’eau et pressostat haute pression de 27 bars
  • 3 programmes prédéfinis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
Gamme de températures de -30°C à +100°C
Largeur (métrique) 390 mm
Hauteur (métrique) 530 mm
Profondeur (métrique) intérieure 490 mm
Tension 120 / 230 V