Learn More
Thermo Scientific™ Module d’alarme à distance, pour réfrigérateurs et congélateurs
Code produit 13594930 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Alarme pour réfrigérateur et congélateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
13594930 Alarme pour réfrigérateur et congélateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13594930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6903
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Répondez aux besoins d’applications spécifiques grâce à ces alarmes pour réfrigérateur et congélateur, proposées dans une grande variété de styles.
Répondez aux besoins d’applications spécifiques avec les alarmes pour réfrigérateur et congélateur Thermo Scientific™, alarmes en option pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Ces alarmes sont disponibles dans une grande variété de styles.
Module de temporisation de l’alarme
  • Élimine les alarmes potentiellement nuisibles dues à un flux de tension intermittent causé par la foudre ou par de brèves coupures de courant
  • Temporisation réglable qui envoie un signal au système d’alarme/de surveillance seulement lorsqu’un état d’alarme se prolonge pendant une durée prédéterminée
  • Minuterie numérique pouvant être paramétrée de 0,5 à 32 minutes
  • Alarme rouge qui clignote pour indiquer un événement transitoire ; elle doit être réinitialisée manuellement
  • Signale des états d’alarme chroniques pouvant provenir de la panne imminente d’un composant ; laisse le temps d’effectuer une inspection ou une maintenance corrective
  • Insère un intervalle variable entre la détection de l’état d’alarme et la transmission du signal
  • Comprend un circuit de programmation numérique précis, réglable sur 0,5, 1, 2, 4, 8, 18 ou 32 minutes
  • Fonctionne indépendamment de l’alimentation électrique ; batterie intégrée et test d’alarme nécessitant une pile de 9 V fournie par le client
  • Dimensions globales, 1,62 × 2,5 × 4,75 po. (1,6 × 6,4 × 12,1 cm) (L x l x H)
Système d’alarme électronique à distance Deluxe
  • Peut être programmé pour déclencher une alarme sonore en cas d’augmentation de température ou de panne de courant. 120 V/60 Hz
  • Alarme pouvant composer jusqu’à quatre numéros de téléphone
  • Signale un état d’alarme dans n’importe quel système téléphonique qui accepte la signalisation par impulsions décimales
  • Un seul système pouvant surveiller jusqu’à quatre congélateurs individuels ou jusqu’à trois groupes de congélateurs
  • Nécessite une ligne téléphonique dédiée
  • N’est pas en vente dans les pays qui nécessitent un marquage CE
Systèmes d’alarme local électronique
  • À utiliser avec les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire haute performance
  • Ce système autonome comprend un commutateur d’alarme MARCHE/ARRÊT à clé, des alarmes sonores et visuelles en cas de panne de courant et de fluctuations de la température, un bouton de mise en sourdine, et un bouton de test d’alarme
  • Armoire en métal peint avec affichage numérique de la température et commutateur d’alarme à clé
  • Doit être installé par le client
Système d’alarme à distance standard
  • À utiliser avec les réfrigérateurs et congélateurs à usage général, les réfrigérateurs de chromatographie équipés d’un système d’alarme local électronique secondaire et les congélateurs à ultra-basse température
  • Peut être installé jusqu’à une distance équivalente à un tiers d’un mile et peut être utilisé avec des contacts normalement ouverts ou normalement fermés
  • Émet un signal sonore et visuel en cas de panne de courant ou de fluctuation de température
  • Câble non inclus
  • Pour 115 V
  • Nécessite un système d’alarme installé en usine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Alarme pour réfrigérateur et congélateur
Matériau de la hotte Métal
Finition externe Peint
Certifications/Conformité CE
Modèle Intégré
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs et congélateurs Thermo Scientific™
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Options de surveillance Alarme
Tension 120 V