Learn More
Regadenoson, MedChemExpress
Code produit 16493776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493776 25 mg
16490738 5 mg
16468308 10 mg
16444197 50 mg
16410376 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0168
MedChemExpress Regadenoson (CVT-3146) is a potent and selective A2A adenosine receptor agonist, with Kis of 290 and 1120 nM for rat and pig adenosine A2A receptor, respectively.
Regadenoson is selective for the adenosine A2A receptor over adenosine A1 and A2B receptors, and shows 13-fold selectivity over the human adenosine A1 receptor. Regadenoson is a vasodilator stress agent has shifted the landscape of vasodilator myocardial perfusion imaging. Regadenoson increases blood-brain barrier (BBB) permeability in rodents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Regadenoson
CAS 313348-27-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H18N8O5
Quantité 25 mg
Synonyme CVT-3146
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (128.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N4N=CC(C(NC)=O)=C4)N=C3N)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 390.35
Poids de la formule 390.35
Pourcentage de pureté 98.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation