Learn More
Sartorius Cassette de filtration tangentielle en cellulose régénérée pour un volume maximal de 0,5 L
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Raccordez rapidement et en toute sécurité les cassettes à une pompe et à des réservoirs adaptés, dès leur sortie de l'emballage.
- Sa conception tout-en-un évite le recours à des porte-cassettes et des systèmes TFF coûteux.
- Le circuit d'écoulement avancé et le dispositif de restriction d'occlusion fixe éliminent l'effort habituellement nécessaire pour la TFF.
- PES haute performance ou Hydrosart™ RC Les membranes garantissent des récupérations maximales.
- Améliorez la sécurité pour vous et votre échantillon, sans avoir besoin de rincer ni de nettoyer.
- Les cassettes contiennent de 30 à 60 % de plastique en moins et sont fournies uniquement avec le tube nécessaire.
- Matériau de la membrane : Cellulose régénérée
- Volume d'alimentation recommandé : 100 à 500 mL
Specifications
Specifications
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Format | Cassette |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe péristaltique |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| MWCO | 2 kDa |
| Volume d’échantillon | 0,1 à 0,5 l |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Cassettes TFF |
| Volume (métrique) | 0.5 L |