Learn More
Merck Disque d’ultrafiltration en cellulose régénérée
Marque: Merck 14461
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Membrane en cellulose régénérée pour ultrafiltration, Seuil de coupure 100 000 Daltons, Diamètre 125mm, Très faible absorption des protéines, Conditionnement par 5 membranesSpécification
Ultrafiltration | |
Cellulose régénérée | |
177 cm2 | |
5Pack | |
150 mm |
Cellulose régénérée | |
PLHK | |
Utilisez les membranes en cellulose régénérée Ultracel pour concentrer ou dessaler des solutions diluées | |
Disque d’ultrafiltration |