Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16484866
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16484866 100 mg -
16463828 10 mg 10mg
16410207 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16484866 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10331A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Regorafenib monohydrate
CAS 1019206-88-2
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17ClF4N4O4
Quantité 100 mg
Synonyme BAY 73-4506 monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O
Poids moléculaire (g/mol) 500.83
Poids de la formule 500.83
Pourcentage de pureté 97.96%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease