Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Code produit. p-200097262
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16484866
Marque: Medchem Express HY10331A
MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Regorafenib monohydrate
CAS 1019206-88-2
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17ClF4N4O4
Quantité 100 mg
Synonyme BAY 73-4506 monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O
Poids moléculaire (g/mol) 500.83
Poids de la formule 500.83
Pourcentage de pureté 97.96%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.