Learn More
Reichert™ Réfractomètres numériques portatifs
Product Code. 11960607
Change view
Click to view available options
Précision:
± 0,0002 nD, ± 0,2 % Brix
± 0,1%
5°C
Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C
Résolution:
0,0001 nD, 0,1 % Brix
0,1%
5°C
Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C
Compensation thermique:
10°C à 40°C
20°C
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Précision Résolution Compensation thermique Unit Size
11960607 ± 0,1% 0,1% 20°C 1 pièce
10440274 ± 0,0002 nD, ± 0,2 % Brix 0,0001 nD, 0,1 % Brix 10°C à 40°C 1 pièce
11970607 Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C 20°C 1 pièce
11980607 5°C 5°C 20°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11960607 Supplier Reichert™ Supplier No. 13940013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.74€
    454.75€ / 1 pièces
    Économisez 162.99€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Instrument de mesure, mallette de transport, piles, instructions
Fonctions efficaces et hautes performances dans un petit paquet
Ces réfractomètres de poche polyvalents sont faciles à utiliser et fournissent des résultats rapides. Économiques à utiliser, ils fournissent plus de 10 000 mesures avec juste deux piles AAA.
  • L’affichage LCD bascule entre le mode d’indice de réfraction et le degré Brix
  • De larges plages de mesures de 1,3330 à 1,4465 RI et de 0,0 à 62,0 % Brix couvrent la plupart des applications
  • L’affichage à cinq chiffres à contraste élevé montre les mesures. Pas de défilement des chiffres
  • Mesures automatiques en quelques secondes par pression d’un bouton. Inutile d’avoir recours à l’interprétation de la ligne d’ombre par l’utilisateur
  • Compensation automatique de température électronique de 10°C à 40°C (50°F à 104°F) pour des mesures précises à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Pile : 2 piles “AAA” ; le mode d’arrêt automatique prolonge la durée de vie de la batterie au-delà de 10 000 mesures ; l’indicateur de durée de vie de la batterie s’affiche lorsque l’unité est sous tension
  • Boîtier robuste ; étanche à l’eau et à la poussière
  • Poignées en caoutchouc antidérapantes de chaque côté
  • Affichage : panneau LCD à mesure directe ; commutable entre les échelles RI et Brix
  • Résolution : Unités à 0,0001 RI ; 0,1 % Brix
  • Précision : ± 0,0002 RI, ± 0,2 % Brix
  • Étalonnage de l’eau
  • Précision de la température : ±0,1°°C
Certifications
CE, RoHS et DEEE
Compliance
Étanches à la poussière / à l’eau selon l’indice IP65
Warranty
Un an
Specifications
Type Réfractomètre numérique portatif à double échelle
Scale Range 0 à 50 % d’urée (p/p)
Indice de réfraction 1.33to1.45
Étalonnage Eau distillée
Précision ± 0,1%
Résolution 0,1%
Affichage LCD
Type d’éclairage LED de 589 nm
À utiliser avec (application) Facile à utiliser et offre des résultats rapides
Comprend Instrument de mesure, mallette de transport, piles, instructions
Certifications/Conformité IP65, RoHS, WEEE, CE
Poids (impériale) 3,5 oz.
Poids (métrique) 100 g
Dimensions (L x l x H) 3,9 x 2,13 x 1,06 in (99 x 54,1 x 26,9 mm)
Hauteur (impériale) 1,06 in
Hauteur (métrique) 26,9 mm
Longueur (impériale) 3,9 in
Longueur (métrique) 99 mm
Largeur (impériale) 2,13 po
Largeur (métrique) 54,1 mm
Compensation thermique 20°C