Learn More
Reichert™ Réfractomètres numériques portatifs
Code produit 11980607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
± 0,0002 nD, ± 0,2 % Brix
± 0,1%
5°C
Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C
Résolution:
0,0001 nD, 0,1 % Brix
0,1%
5°C
Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C
Compensation thermique:
10°C à 40°C
20°C
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Résolution Compensation thermique Conditionnement
11980607 5°C 5°C 20°C 1 pièce
10440274 ± 0,0002 nD, ± 0,2 % Brix 0,0001 nD, 0,1 % Brix 10°C à 40°C 1 pièce
11960607 ± 0,1% 0,1% 20°C 1 pièce
11970607 Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C 20°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11980607 Fournisseur Reichert™ Code fournisseur 13940017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00€
    414.80€ / 1 pièces
    Économisez 41.20€
    9% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument de mesure, mallette de transport, piles, instructions
Fonctions efficaces et hautes performances dans un petit paquet
Ces réfractomètres de poche polyvalents sont faciles à utiliser et fournissent des résultats rapides. Économiques à utiliser, ils fournissent plus de 10 000 mesures avec juste deux piles AAA.
  • L’affichage LCD bascule entre le mode d’indice de réfraction et le degré Brix
  • De larges plages de mesures de 1,3330 à 1,4465 RI et de 0,0 à 62,0 % Brix couvrent la plupart des applications
  • L’affichage à cinq chiffres à contraste élevé montre les mesures. Pas de défilement des chiffres
  • Mesures automatiques en quelques secondes par pression d’un bouton. Inutile d’avoir recours à l’interprétation de la ligne d’ombre par l’utilisateur
  • Compensation automatique de température électronique de 10°C à 40°C (50°F à 104°F) pour des mesures précises à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Pile : 2 piles “AAA” ; le mode d’arrêt automatique prolonge la durée de vie de la batterie au-delà de 10 000 mesures ; l’indicateur de durée de vie de la batterie s’affiche lorsque l’unité est sous tension
  • Boîtier robuste ; étanche à l’eau et à la poussière
  • Poignées en caoutchouc antidérapantes de chaque côté
  • Affichage : panneau LCD à mesure directe ; commutable entre les échelles RI et Brix
  • Résolution : Unités à 0,0001 RI ; 0,1 % Brix
  • Précision : ± 0,0002 RI, ± 0,2 % Brix
  • Étalonnage de l’eau
  • Précision de la température : ±0,1°°C
Certifications
CE, RoHS et DEEE
Compliance
Étanches à la poussière / à l’eau selon l’indice IP65
Garantie
Un an
Spécification
Type Réfractomètre numérique portatif à double échelle
Scale Range 121 °C à 260 °C DOT3, 121 °C à 299 °C DOT3HT, 125 °C à 275 °C DOT4, 150 °C à 275 °C DOT4 Plus
Indice de réfraction 1.33to1.45
Étalonnage Eau distillée
Précision 5°C
Résolution 5°C
Affichage LCD
Type d’éclairage LED de 589 nm
À utiliser avec (application) Facile à utiliser et offre des résultats rapides
Comprend Instrument de mesure, mallette de transport, piles, instructions
Certifications/Conformité IP65, RoHS, WEEE, CE
Poids (impériale) 3,5 oz.
Poids (métrique) 100 g
Dimensions (L x l x H) 3,9 x 2,13 x 1,06 in (99 x 54,1 x 26,9 mm)
Hauteur (impériale) 1,06 in
Hauteur (métrique) 26,9 mm
Longueur (impériale) 3,9 in
Longueur (métrique) 99 mm
Largeur (impériale) 2,13 po
Largeur (métrique) 54,1 mm
Compensation thermique 20°C