Learn More
Reichert™ REFRACTO AUTOMATIQUE R2I300 Réfractomètre automatique de paillasse
Code produit 10152963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Reichert r2i300; Compact Digital Benchtop
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10152963 Reichert r2i300; Compact Digital Benchtop
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10152963 Fournisseur Reichert™ Code fournisseur 13980000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
US and EU power cords, 9 pin male/female RS-232 cable
Ideally suited for applications where bench space is limited, but the application calls for an accurate laboratory refractometer
Réfractomètre automatique r2i300
• Rapport performance/prix exceptionnel
• Collecteur 1000 mesures et calibrage horodaté
• Ultra compact, format A4!
• Aucune influence de la couleur ou turbidité de l'échantillon. Commandes simplifiées 3 boutons: calibrage, mesure et choix d'échelle. Calibrage horodaté 1 point sur eau pure et linéarisation si besoin sur 2ème valeur au choix. 3 échelles
• Traditionnelles: Brix compensé, indice de réfraction nD compensé ou non. Mémoire 7 échelles à façon via PC, bibliothèque d'échelles usuelles sur CD-ROM inclus ainsi que câble de connexion PC. Température de référence pour compensation au
• Choix. Collecteur 1000 mesures en mémoire tournante, avec interface RS232
• Réfractomètre automatique r2i300
Informations sur la commande
Dimensions: 8.5L x 11.5W x 3 in.H (21.6 x 38.1 x 7.6cm). Electrical requirements: 110-220V, 50/60Hz.
Garantie
Deux ans
Spécification
Scale Range 0 à 95 Brix
Indice de réfraction 1.33to1.56
Type d’échantillon Transparent, translucent and opaque liquids
Précision ±0.0001nD, 0.1% Brix
Résolution 0.0001
Affichage LCD
Interface RS232
Comprend US and EU power cords, 9-pin male/female RS232 cable
Dimensions (L x l x H) 8.5 x 11.5 x 3 in. (216 x 381 x 76 mm)
Hauteur (impériale) 3 in.
Hauteur (métrique) 76 mm
Longueur (impériale) 8.5 in.
Longueur (métrique) 216 mm
Largeur (impériale) 11.5 in.
Largeur (métrique) 381 mm
Précision de la température ±0.1°C
Plage de températures (impériale) 50°F to 104°F
Plage de températures (métrique) 10°C to 40°C
Alimentation électrique 110/220 V 50/60 Hz
Tension 110/220 V
Fréquence 50/60 Hz