Learn More
Reichert™ Réfractomètres portatifs ultradurables Reichert™ Rhino
Description
Conçu spécifiquement pour une utilisation robuste en usine et sur le terrain — Résistance à l’eau certifiée IP67, étanche aux poussières et résistant aux chocs
- Avec la compensation automatique de température, les tableaux de correction de la température ne sont plus nécessaires
- Les optiques et les échelles de l’instrument sont scellées de façon permanente à l’intérieur du corps du réfractomètre
- Les échelles agrandies disposent de repères et de divisions faciles à lire pour des mesures réelles et des résultats précis
- Les modèles sont proposés avec des échelles Brix de 0-30, 0-50 et 50-90 degrés
Order Info
Le modèle Rhino pour le test de fluides industriels est aussi disponible, voir réf. catalogue RE-10440.
Specifications
Specifications
| Type | Réfractomètre portatif ultra-durable |
| Scale Range | 50 à 90 Brix |
| Indice de réfraction | 1.4201to1.5177 |
| Modèle | BRIX 90 |
| Précision | ± 0,2 |
| Incréments | 0,2 % |
| À utiliser avec (application) | Aliments et boissons, produits chimiques, pharmaceutiques et fluides de coupe industriels |
| Certifications/Conformité | IP67 |