Learn More
BINDER™ Ventilateur, renforcé
Code produit 16474439 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
BINDER Chambres FD 720
Chambres BINDER FED 720
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16474439 Chambres BINDER FED 720 1 pièce
16404059 BINDER Chambres FD 720 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474439 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80121781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00€
    2645.09€ / 1 pièces
    Économisez 449.91€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ventilateur renforcé pour des taux de renouvellement d'air accrus, y compris une puissance calorifique supérieure pour un temps de chauffe plus rapide et un temps de récupération amélioré jusqu'à 300 °C ; °non compatible avec l'option de gestion de la charge.
  • Modèle en option 400 V
  • Augmente les taux de changement d’air
  • Débit calorifique renforcé pour un temps de chauffe plus rapide et un temps de récupération amélioré
  • Pour une utilisation avec des températures allant jusqu’à 300°C.
  • Ne pas utiliser en association avec l’option de gestion de charge
Spécification
Description Ventilateur, renforcé - Modèle en option de 400 V, pour des vitesses de renouvellement d’air accrus, y compris une production de chaleur plus élevée pour un temps de chauffe plus rapide et un temps de récupération amélioré ; Max. 300°C ; Non associé à l’option de gestion de charge
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER FED 720
max. (métrique) 300 °C (max.)
Type Ventilateur
À utiliser avec (application) Augmentation des taux de renouvellement de l’air, y compris une augmentation de la production de chaleur
Tension 400 V