Learn More
Gilac™ Caisse empilable renforcée à perforations fines avec poignées
Code produit 30245723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
545 x 390 x 200 mm
545 x 390 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30245723 545 x 390 x 200 mm 1 pièce
30245675 545 x 390 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30245723 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G154749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.68€
    31.29€ / 1 pièces
    Économisez 9.39€
    23% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Caisse finement perforée en plastique de qualité alimentaire (PEHD). Caisse renforcée empilable avec poignées, idéale pour la manutention dans l'industrie alimentaire.
  • Caisse renforcée empilable avec poignées, idéale pour la manutention dans l'industrie alimentaire
  • Ses perforations très fines assurent une excellente ventilation des aliments, même empilés.
  • Cette boîte renforcée de qualité professionnelle est conçue pour une utilisation intensive.
Spécification
Type de produit Récipient de stockage
Dimensions (L x l) 545 x 390 mm
Dimensions (L x l x H) 545 x 390 x 200 mm
Hauteur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) 545 mm
Largeur (métrique) 390 mm