missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Chambre intérieure renforcée

Code produit 16434399 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Porte en verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
16434399 Porte en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16434399 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80121714

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

S’utilise avec : FED 115

  • Charge maximale totale de 85 à 350 kg

Spécification

Description Chambre intérieure renforcée - Charge totale max. de 170 kg
À utiliser avec (équipement) BINDER Chambres FED 115
Capacité Charge max. de 170 kg
Matériau Porte en verre
Type Chambre renforcée
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.