Learn More
Gilac™ Conteneur de grand volume renforcé
Description
- Excellente résistance mécanique : en polyéthylène haute densité pour une résistance accrue aux choc.
- Les parois épaisses et durables signifient l’absence de toute torsion et de torsade.
- espaces limités et qui se chevauchent, avec des bords si faciles à manipuler.
- Le volume en litres est équivalent au récipient rempli à bord.
Specifications
Specifications
| Type | Tube de stockage |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (impériale) | 58,1 gal. |
| Capacité (métrique) | 220 l |
| Hauteur (impériale) | 2.4 ft. |
| Hauteur (métrique) | 720 mm |