Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité obligatoires en polypropylène renforcé
Code produit 12807272 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12807272 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12807272 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 222603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.75€
    6.54€ / 1 pièces
    Économisez 1.21€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Description PP renforcé
Diamètre (métrique) 100 mm
Épaisseur 0.369 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Texte affiché Utiliser une protection oculaire
Type de produit Pancarte de sécurité obligatoire
Couleur Blanc sur bleu