Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement Substances toxiques en PP renforcé
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 302-TRI 100-B7527 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | PP renforcé |
| À utiliser avec (application) | Panneaux de sécurité signalant la présence de substances toxiques |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 0,369 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Triangulaire |
| Afficher plus |