Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en PP renforcé
Code produit 10694725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
10694725 200 mm 1 pièce
10410884 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694725 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 252200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières inflammables
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC 300-TRI 200-B7527
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Description PP renforcé
À utiliser avec (application) Large gamme d’applications, à l’intérieur comme à l’extérieur
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 0,369 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Triangulaire
Texte affiché Attention : Matières inflammables
Type de produit Panneau d’avertissement
Couleur Noir sur jaune