Learn More
Gilac™ Conteneur empilable renforcé
Code produit 31777265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
42 L
64 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31777265 64 L 1 pièce
31777246 32 L 1 pièce
31777264 42 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31777265 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G186420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.24€
    34.83€ / 1 pièces
    Économisez 15.41€
    30% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Conçus pour un usage exigeant, ces conteneurs empilables renforcés offrent une grande capacité de charge, un empilage sécurisé et une construction durable avec des cylindrées de 32 L, 42 L et 64 L
  • Supporte des charges lourdes sans déformation (structure verticale renforcée).
  • Empilables à de très hautes.
  • Dimensions :
    • 600 x 400 x 170 mm
    • 600 x 400 x 220 mm
    • 600 x 400 x 320 mm
  • Capacité :
    • 32 l
    • 42 l
    • 52 L
  • Poids :
    • 1,9 kg
    • 2,15 kg
    • 2,84 kg
  • Pas de zones de rétention pour un nettoyage facile et optimal. Bon pour le lave-vaisselle.
  • Coins extérieurs arrondis pour un environnement de travail sûr.
  • Poignées intégrées pour une manipulation facile.
  • En HDPE. Bac léger avec une forte résistance à l’usure, aux impacts et aux rayures. Sans odeur garanti.
  • Sécurité pour contact alimentaire (certificat d’adéquation).
  • Fabriqué en Europe.
  • 100 % recyclable.
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (métrique) 64 L