Learn More
Cole-Parmer Tubes en élastomère thermoplastique renforcé (TPE)
Code produit 30054259 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1 in
1/2 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in.
5/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1 in
1,125 po
1,375 po
1-3/8 in.
1/2 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in.
Longueur totale (impériale):
15 pi
25 pi
50 pi
Conditionnement:
15m
4.50m
7.60m
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Longueur totale (impériale) unitSize
30054259 3/8 in. 5/8 in. 25 pi 7.60m
30053418 1/2 in 3/4 in 50 pi 15m
30053008 0,125 po 3/8 in 15 pi 4.50m
30054078 3/4 in 1,125 po 25 pi 7.60m
30054058 1 in 1-3/8 in. 25 pi 7.60m
30053594 1/2 in 3/4 in 25 pi 7.60m
30053110 3/4 in 1,125 po 15 pi 4.50m
30053019 0,125 po 3/8 in 25 pi 7.60m
30054157 3/8 in. 5/8 in. 15 pi 4.50m
30054038 1/4 in 1/2 in 15 pi 4.50m
30053677 1/4 in 1/2 in 50 pi 15m
30053981 5/8 in. 1 in 50 pi 15m
30053079 5/8 in. 1 in 15 pi 4.50m
30053370 5/8 in. 1 in 25 pi 7.60m
30054114 3/4 in 1,125 po 50 pi 15m
30053654 0,125 po 3/8 in 50 pi 15m
30053416 1/4 in 1/2 in 25 pi 7.60m
30053007 3/8 in. 5/8 in. 50 pi 15m
30053183 1 in 1,375 po 15 pi 4.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 30054259 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011634
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tressé pour résister aux applications à haute pression
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. E po, excellent pour une utilisation dans les applications de pompes péristaltiques. Excellente alternative aux tubes en silicone. Ne contient pas de PVC, de DEHP, de phtalates ni d'autres plastifiants. Ultra-faible e in., matériaux manipulables et lixiviables. Faible perméabilité aux gaz et à l'oxygène. Matière à faible liaison aux protéines et apyrogène. Soudable thermiquement. USP Classe VI, USP Conforme à la norme 661, à la directive RoHS et testé selon les normes BPOG.
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Matériau TPE
Diamètre (impériale) externe 5/8 in.
Longueur totale (impériale) 25 pi
Méthode de stérilisation 135 °C
Couleur Translucide