Learn More
rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31098300
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31098300 100 mg
31094698 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31098300 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD122170100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol
CAS 6090-95-5
Formule moléculaire C6H10O5
Numéro MDL MFCD00077326
Quantité 100 mg
SMILES O[C@H]1[C@@]2([H])O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Pourcentage de pureté 97%