Learn More
rel-N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-Diméthyl-4-morpholinyl]méthyl]-2-oxazolyl]-1H-indazol-6-yl]-2-méthoxy-3-pyridinyl]méthanassulfonamide, TRC
Code produit 30242994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242994 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG7974301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rel-N-(5-(4-(5-(((2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl)methyl)-2-oxazolyl)-1H-indazol-6-yl)-2-methoxy-3-pyridinyl)methanesulfonamide
CAS 1254036-66-2
Formule moléculaire C24H28N6O5S
Quantité 1 mg
Synonyme GSK 2292767;
Formule InChI InChI=1S/C24H28N6O5S/c1-14-11-30(12-15(2)34-14)13-18-9-26-23(35-18)19-5-16(6-21-20(19)10-27-28-21)17-7-22(29-36(4,31)32)24(33-3)25-8-17/h5-10,14-15,29H,11-13H2,1-4H3,(H,27,28)/t14-,15+
SMILES COc1ncc(cc1NS(=O)(=O)C)c2cc(c3oc(CN4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4)cn3)c5cn[nH]c5c2
Nom IUPAC N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-diméthylmorpholine-4-yl]méthylle]-1,3-oxazol-2-yl]-1H-indazol-6-yl]-2-méthoxypyridine-3-yl]méthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 512.58
Poids de la formule 512.1842