Learn More
Ebro Electronic™ Boîtier de relais AX 400 / RB 1691 BS
Description
Sonde thermique pointue (longueur de l'aiguille : 120 mm, diamètre : 3 mm), câble de 1,5 m
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive CEM 2014/30/UE ; EN 61326-1:2013; Directive RoHS 2011/65/UE ; Règlement sur la compatibilité électromagnétique 2016 BS EN 61326-1:2013 ; Règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Pour thermomètre à contact électronique GFX 460 |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Modèle | AX 400 |
| Poids (métrique) | 1.2 kg |
| Type de produit | Boîte à relais |
| Largeur (métrique) | 180 mm |