Learn More
Asecos™ Module relais IO90-LINE pour ION-PRO-90
Code produit 17916070 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17916070 IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17916070 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 41405
 Article restreint
Expédition estimée: 05-04-2027
Module relais à utiliser avec l'armoire de sécurité ION-PRO-90 (modèles IO90.195.120.PC.WDC et IO90.195.120.PS.WDC).
Le module relais peut différencier 4 niveaux d'avertissement et d'alarme différents (avertissement, niveau d'alarme 1, niveau d'alarme 2 et panne de courant) et les transmet à un centre de contrôle via des contacts libres de potentiel séparés, soit en tant que contacts de fermeture, soit en tant que contacts d'ouverture. Un connecteur pour le câblage client, destiné à l'un des 4 niveaux d'avertissement et d'alarme, est inclus dans la livraison.
Les contacts de commutation servent à connecter un signal à un système de gestion de bâtiment. L'intégration directe dans un panneau de commande d'alarme incendie (FACP) n'est pas recommandée ou ne peut être effectuée qu'en consultation avec la personne responsable du système.
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 94 mm
À utiliser avec (application) Détection et différenciation des alarmes
À utiliser avec (équipement) IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Hauteur (métrique) extérieure 57 mm
Poids (impériale) 2205 lb.
Poids (métrique) 1 kg
Largeur (métrique) extérieure 130 mm
Type de produit Módulo de relé
Réservé à une utilisation en intérieur.