Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon d’arginine 10B Remel™
Description
Le bouillon d’arginine 10B Thermo Scientific™ Remel est utilisé pour le transport et la culture sélective d’Ureaplasma urealyticum et de Mycoplasma hominis.
Spécification
Spécification
| Description | Bouillon d’arginine 10B |
| Format | B - 1,8 ml |
| Type de produit | Bouillon |
| Quantité | 100/Carton |