Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Code produit 12627459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type A
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type B
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type C
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type D
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type E
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type F
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
12627459 Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type A 1 pièce
12653528 Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type E 1 pièce
12663528 Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type F 1 pièce
11464069 Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type B -
12637459 Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type C 1 pièce
12643528 Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type D 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12627459 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30166001
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour l’identification sérologique de H. influenzae par test rapide d’agglutination sur lame et par les procédures de CIE.
Les sérums agglutinants Remel sont utilisés pour l’identification sérologique de H. influenzae par test rapide d’agglutination sur lame et par les procédures de CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type A
Substances à analyser détectables H. influenzae par test rapide d’agglutination sur lame et les procédures CIE
Type Sérums agglutinants