Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants Neisseria meningitidis
Code produit 13225589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13225589 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225589 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30166601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    258.17€ / 2mL
    Économisez 77.83€
    23% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les sérums agglutinants Meningococcus sont utilisés dans l’identification sérologique qualitative de Neisseria meningitidis, groupes A, B, C, D, X, Y, Z, W135, A-D et X-Z + W135.
Identifiez sérologiquement Neisseria meningitidis, groupes A, B, C, D, X, Y, Z et W135, à des fins épidémiologiques et diagnostiques avec le sérum agglutinant Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus. La spécificité du groupe repose sur l’identité des polysaccharides capsulaires et les souches possédant ces matériaux sont spécifiquement agglutinées par l’antisérum homologue. Dans les cas de méningite bactérienne, il est important d’obtenir une identification présumée de l’agent infectieux dès que possible, afin que la thérapie antimicrobienne adéquate puisse commencer.
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues. Les cultures homologues doivent être utilisées pour les organismes de contrôle positif.
  • Prêt à l’emploi : réactifs préparés
  • Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
  • Les sérums polyvalents doivent uniquement être utilisés sur lames.
  • Facile à interpréter :
    • Suspension de test : agglutination forte et clairement visible en moins d’une minute.
    • Suspension de contrôle : aucune agglutination visible.
Le sérum agglutinant Meningococcuse est produit chez les lapins et conservé avec 0,5 % de phénol. Chaque flacon compte-gouttes contient 2 ml de liquide. Il est fourni prêt à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Groupes polyvalents A - D de Neisseria meningitidis
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables N. meningitidis par agglutination rapide des lames et procédures CIE
Type Kit de test de Neisseria Meningitidis
Matériau Polyvalent
Groupe d’organismes Groupes polyvalents A-D
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml
Classe d’organisme cible Neisseria Meningitidis