Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles H
Code produit 12789280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Diagnostic rapide Salmonella H 1 (b, d, E, r)
Diagnostic rapide Salmonella H 2 (b, E, k, L)
Diagnostic rapide Salmonella H 3 (d, E, G, k)
Salmonella H (E) polyvalente, pour eh, enx, enz15
Salmonella H (L) polyvalentes, pour lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (y)
Salmonella H (z27)
Salmonella H polyvalente, phase 2 (1,2, 5,6, 7)
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H polyvalent phases 1 et 2
Salmonella H™
Conditionnement:
1 pièce
2mL
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12789280 Salmonella H (d) 1 pièce
13245579 Salmonella H (i) 2mL
11933342 Salmonella H (c) 2mL
11983332 Salmonella H (a) 2mL
12697429 Salmonella H (1, 7) 1 pièce
12719290 Salmonella H (enx) 1 pièce
11923342 Salmonella H (b) -
12667429 Salmonella H (1, 2) 1 pièce
12677429 Salmonella H (1, 5) 1 pièce
12687429 Salmonella H (1, 6) 1 pièce
12759290 Salmonella H (gm) 1 pièce
12677499 Salmonella H polyvalent phases 1 et 2 1 pièce
12759300 Salmonella H™ 1 pièce
12709290 Salmonella H (eh) -
12617429 Salmonella H (z27) 1 pièce
12749280 Diagnostic rapide Salmonella H 3 (d, E, G, k) 1 pièce
12719300 Salmonella H (L) polyvalentes, pour lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 1 pièce
13235579 Salmonella H (E) polyvalente, pour eh, enx, enz15 1 pièce
12660008 Salmonella H (y) 1 pièce
13265579 Salmonella H polyvalente, phase 2 (1,2, 5,6, 7) 2mL
12697579 Diagnostic rapide Salmonella H 1 (b, d, E, r) 1 pièce
12623658 Diagnostic rapide Salmonella H 2 (b, E, k, L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 12789280 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30160501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    108.08€ / 1 pièces
    Économisez 40.92€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d‘agglutination sur lame et/ou tube.
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella H sont utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et / ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Salmonella H (d)
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables antigènes H flagellaires de souches de salmonelles par test d’agglutination sur lame et / ou tube
Type Sérums agglutinants
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 mL
Classe d’organisme cible les Salmonella