Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O polyvalente, groupes A à G
Code produit 12627499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Salmonelles O polyvalente (groupe A à G)
Salmonelles O polyvalente (groupe A à S)
Conditionnement:
1 pièce
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12627499 Salmonelles O polyvalente (groupe A à G) 1 pièce
11993322 Salmonelles O polyvalente (groupe A à S) 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12627499 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30858101
 Article restreint
En stock
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Salmonelles O polyvalente (groupe A à G)
Substances à analyser détectables Antigènes O de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube
Type Sérums agglutinants
Matériau Polyvalent
Groupe d’organismes Groupes A à G
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 mL
Classe d’organisme cible Salmonella O