Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Specifications
Specifications
| Coffrets de témoins | Positif |
| Description | Salmonelles O facteurs 3, 10, 15, 19 (groupe E) |
| Substances à analyser détectables | antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube |
| Type | Sérums agglutinants |
| Groupe d’organismes | Groupe E |
| Type d’emballage | 2 ml/flacon |
| Quantité | 2 ml |
| Classe d’organisme cible | Salmonella O |