Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Code produit 11964092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Salmonella O facteur 10 (groupe E1)
Salmonella O facteur 11 (groupe F)
Salmonella O facteur 13, 22 (groupe G)
Salmonella O facteur 14 (groupe H)
Salmonella O facteur 15 (groupe E2)
Salmonella O facteur 16 (groupe I)
Salmonella O facteur 19 (groupe E4)
Salmonella O facteur 27 (groupe B)
Salmonella O facteur 39 (groupe Q)
Salmonelles O facteur 9 (groupe D)
Salmonelles O facteurs 3, 10, 15, 19 (groupe E)
Salmonelles O facteur 2 (groupe A)
Salmonelles O facteur 4 (groupe B)
Salmonelles O facteur 5 (groupe B)
Salmonelles O facteur 6, 7 (groupe C1)
Salmonelles O facteur 8 (groupe C2)
Conditionnement:
1 pièce
2mL
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11964092 Salmonelles O facteur 4 (groupe B) 2mL
11933332 Salmonelles O facteurs 3, 10, 15, 19 (groupe E) 2mL
12653638 Salmonella O facteur 16 (groupe I) 1 pièce
12697559 Salmonella O facteur 11 (groupe F) 1 pièce
11963332 Salmonelles O facteur 2 (groupe A) -
11913332 Salmonelles O facteur 6, 7 (groupe C1) 2mL
12663648 Salmonella O facteur 39 (groupe Q) 1 pièce
11954092 Salmonelles O facteur 8 (groupe C2) 2mL
12697569 Salmonella O facteur 27 (groupe B) 1 pièce
12687559 Salmonella O facteur 10 (groupe E1) 1 pièce
12623638 Salmonella O facteur 13, 22 (groupe G) 1 pièce
12643638 Salmonella O facteur 15 (groupe E2) 1 pièce
12633638 Salmonella O facteur 14 (groupe H) 1 pièce
11934092 Salmonelles O facteur 5 (groupe B) 2mL
12683638 Salmonella O facteur 19 (groupe E4) 1 pièce
11944092 Salmonelles O facteur 9 (groupe D) 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11964092 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30956901
 Article restreint
En stock
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Salmonelles O facteur 4 (groupe B)
Substances à analyser détectables antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube
Type Sérums agglutinants
Groupe d’organismes Groupe B
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml
Classe d’organisme cible Salmonella O