Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Descrizione
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Specifica
Specifica
| Coffrets de témoins | Positif |
| Description | Salmonella O facteur 11 (groupe F) |
| Substances à analyser détectables | antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube |
| Type | Sérums agglutinants |
| Groupe d’organismes | Groupe F |
| Type d’emballage | 2 ml/flacon |
| Quantité | 2 ml |
| Classe d’organisme cible | Salmonella O |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?