Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants Shigella flexneri polyvalents (1 à 6, X et Y)
Code produit 13275579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275579 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275579 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30163801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    113.68€ / 2mL
    Économisez 27.32€
    19% de réduction
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Identifiez les cultures Shigella de manière présumée grâce à la technique d’agglutination par lames à l’aide de sérums agglutinants Shigella flexneri polyvalents (1 à 6, X et Y).
Identifiez de manière présumée les cultures Shigella à des fins épidémiologiques et diagnostiques à l’aide du sérum agglutinant Thermo Scientific™ Remel™ Shigella flexneri polyvalent (1 à 6, X et Y). Ces sérums conviennent à une utilisation dans les tests d’agglutination sur lame. Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps, produits dans le sérum suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues de manière visible. Les antisérums ne fournissent qu’une identification sérologique ; l’identification complète d’un organisme doit être effectuée en conjonction avec des tests biochimiques.
Différenciez Shigella flexneri sur la base des réactions avec des antisérums spécifiques. La gamme Remel d’antisérums polyvalents couvre S. flexneri types 1 à 6, X et Y. Dans la mesure où Shigella peut être confondu avec certains sérotypes non mobiles d’E. coli (groupe Alkalescens‑Dispar), un sérum supplémentaire (R30164301) est disponible à des fins de différenciation.
  • Prêt à l’emploi : Fourni sous forme de sérum agglutinant prêt à l’emploi.
  • Facile à interpréter : Agglutination visible avec S. flexneri types 1 à 6, X et Y. La solution de contrôle ne montre aucune agglutination visible.
Les sérums agglutinants Shigella flexneri polyvalents (1 à 6, X et Y) sont produits chez des lapins et conservés avec 0,5 % de phénol. Chaque flacon compte-gouttes contient 2 ml de liquide. Il est fourni prêt à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Shigella flexneri polyvalent (1 à 6, X et Y)
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables identification sérologique des cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame
Format Flacon
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml