Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants polyvalents Vibrio cholerae
Code produit 11414069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414069 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414069 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30165001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    244.84€ / 2mL
    Économisez 22.16€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisez le sérum agglutinant polyvalent Vibrio cholerae pour l’identification sérologique de V. cholerae O1 à des fins épidémiologiques et diagnostiques.
Identifiez sérologiquement Vibrio cholerae O1 par la technique d’agglutination de lames, à des fins épidémiologiques et diagnostiques avec le sérum agglutinant polyvalent Thermo Scientific™ Remel™ Vibrio cholerae. Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps, produits dans le sérum suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues de manière visible.
Le sérogroupe O1 de Vibrio cholerae est associé à la plupart des épidémies de choléra. Le sérogroupage O est basé sur des anticorps qui reconnaissent les différences structurelles dans l’antigène O stable à la chaleur (lipopolysaccharide) de la bactérie. Les isolats non O1 V. cholerae O1 et V. cholerae peuvent être distingués en fonction des tests d’agglutination simples.
  • Prêt à l’emploi : réactif préparé
  • Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
  • Facile à interpréter :
    • Suspension de test : l’agglutination doit être forte et clairement visible en une minute.
    • Suspension de contrôle : aucune agglutination visible.
Le sérum agglutinant Vibrio cholerae polyvalent fournit 2 ml de sérum de lapin avec des anticorps contre Vibrio cholerae, conservé avec 0,5 % de phénol et fourni prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes. Chaque flacon compte-gouttes contient suffisamment de sérums pour 40 à 50 tests.
Ce sérum polyvalent est destiné à être utilisé dans les tests de dépistage par agglutination sur lame.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Vibrio cholerae polyvalent
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Vibrio cholerae par un test sur lame et/ou dans un tube d’agglutination
Format Flacon
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml