Learn More
Thermo Scientific™ E. coli Remel™ BactiCard™
Code produit 13245659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13245659 25 tests/kit 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13245659 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    195.86€ / 25 pièces
    Économisez 31.14€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Le kit Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli est utilisé pour l’identification présumée des Escherichia coli à l’aide de la technologie enzymatique.
Le kit Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli est utilisé pour l’identification présumée des Escherichia coli à l’aide de la technologie enzymatique.
  • Code CPT : 87147
  • Complexité CLIA : Non-dérogatoire
  • Deux cercles de test distincts pour MUG et Indole
  • Résultats après 15 minutes d’incubation
  • Le test positif MUG affiche la fluorescence sous la lumière ultraviolette à ondes longues
  • Le test positif Indole est mis en évidence par un changement de couleur en rouge
  • Si l’Indole et le MUG sont positifs, alors E. coli est présent
Comprend :
Cartes de test, liquide réhydratant, réactif MUG et bâtonnets d’application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description BactiCard™ E. coli
Substances à analyser détectables E. coli
Type BactiCard
Type d’emballage 1 kit
Quantité 25 tests/kit
Heure du test 15 min.
Pour usage diagnostique in vitro.