Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria
Code produit 13255659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13255659 25 tests/kit 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255659 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    177.45€ / 25 tests
    Économisez 47.55€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilise la technologie enzymatique pour l’identification présumée de Neisseria spp. et de Moraxella catarrhalis sur un milieu sélectif.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Neisseria utilise la technologie enzymatique pour l’identification présomptive de Neisseria spp. pathogène et de Moraxella catarrhalis isolée sur milieu sélectif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description BactiCard™ Neisseria
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Neisseria spp. pathogène et Moraxella catarrhalis isolés sur un milieu sélectif
Type Bacticard Neisseria
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Quantité 25 tests/kit
Classe d’organisme cible Espèces de Neisseria pathogènes, Moraxella Catarrhalis