Learn More
Thermo Scientific™ Blanc calcofluor Remel™ BactiDrop
Code produit. 12789230
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12789230
Marque: Thermo Scientific™ R21507
Détectez les champignons, levures, Microsporidium, Acanthamoeba et Pneumocystis à l’aide de la coloration fluorescente BactiDrop™ Calcofluor White.
Détectez les champignons, levures, Microsporidia, Acanthamoeba et Pneumocystis carinii avec la coloration fluorescente Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Calcofluor White. En 1961, Darken a observé l’absorption du Calcofluor White par des cultures en croissance active de levures et de champignons supérieurs1. Hageage et Harrington ont utilisé du Calcofluor White (CFW) pour démontrer la présence de hyphes et de levures dans des échantillons cliniques2. Baselski et Robison ont signalé l’utilisation de CFW pour détecter les kystes de P. carinii3. Wilhelmus et al. ont démontré la fluorescence de la kératite d’Acanthamoeba4. Weber et al. ont rapporté que le CFW colorait également les spores de microsporidia5.
Calcofluor White est une coloration fluorochrome rapide et non spécifique utilisée dans la détection microscopique de champignons, levures, kystes d’Acanthamoeba, microsporidia et Pneumocystis carinii dans les échantillons cliniques. Récemment, le Calcofluor White a été utilisé pour détecter les champignons dans des préparations directes et dans des coupes de tissus déparaffinisées6,7. CFW est un agent d’éclaircissement optique chimiofluorescent qui a la capacité de se lier à la cellulose et à la chitine. Ce composé délimite les parois cellulaires des organismes contenant de la cellulose lors d’une excitation avec de la lumière ultraviolette à ondes longues2.Prêt-à-utiliser : Réactif liquide Facile à interpréter : Éléments fongiques, Levures : fluorescence vert-pomme vif avec morphologie typique. Kystes d’Acanthamoeba : les kystes (10-25 μm) apparaissent ondulés avec une double paroi à fluorescence vert-pomme et un cytoplasme orange vif. Microsporidia : fluorescence vert pomme, les spores intestinales de microsporidia ont une taille allant de 0,9-1,5 μm à 1,2-2,0 μm, la paroi cellulaire est lumineuse mais la coloration n’est pas spécifique. Pneumocystis carinii : fluorescence vert-pomme vif, les kystes ont un diamètre de 5- à 8 μm et contiennent jusqu’à 8 sporozoïtes en forme de croissant ou pléomorphe, la paroi cellulaire et les structures de double parenté à l’intérieur des kystes se colorent intensément. Bactéries : fluorescence faible, voire aucune fluorescence, forme typique de coccoïde ou bacillaire Ce réactif contient du blanc de calcofluor (1 g/1 000 ml) comme colorant fluorescent. Du colorant bleu d’Evans est ajouté pour minimiser le matériau de fond. Avant la coloration avec CFW, l’hydroxyde de potassium à 10 % (REF R21524) est utilisé comme agent de clarification pour dissoudre les cellules tissulaires. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Blanc BactiDrop Calcofluor
Quantité 50/boîte
Volume (métrique) 0,75 ml/ampoule