Learn More
Thermo Scientific™ Désoxycholate Remel™ BactiDrop™
Code produit 12799230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 0,75 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12799230 50 x 0,75 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12799230 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    176.06€ / 1 pièces
    Économisez 15.94€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Différenciez les Streptococcus pneumoniae solubles dans la bile et les autres streptocoques alpha-hémolytiques insolubles à l’aide de désoxycholate (10 %) BactiDrop™.
Différenciez les Streptococcus pneumoniae solubles dans la bile et les autres streptocoques alpha-hémolytiques insolubles à l’aide de désoxycholate (10 %) Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. En 1900, Neufeld a utilisé un désoxycholate de sodium dans les sels biliaires pour détecter l’autolyse, ce qui différenciait S. pneumoniae soluble dans la bile des streptocoques alpha-hémolytiques insolubles dans la bile1. Evans a utilisé 10 % de bile pour lyser les cultures de bouillon de pneumocoques2. Hawn et Beebe ont évalué l’efficacité de l’application des sels biliaires directement à une plaque de culture de pneumocoques dans une gélose au sang3.
Utilisez le désoxycholate BactiDrop pour différencier les Streptococcus pneumoniae solubles dans la bile et les autres streptocoques alpha-hémolytiques insolubles. Prêt à l’emploi : Réactif liquide Facile à interpréter : test ponctuel Test positif : désintégration de la colonie en 30 minutes Test négatif : la colonie reste intacte en 30 minutes Test de tube Test positif : élimination de la suspension du test en 3 heures ; La suspension de contrôle reste trouble Test négatif : les suspensions du test et du contrôle restent troubles en 3 heures Dans le test de solubilité de la bile, on observe la lyse des cellules S. pneumoniae à 10 % de désoxycholate, alors que d’autres streptocoques et cocci à gram positif ne le font pas. Les sels biliaires provoquent une anomalie de la membrane cellulaire et une tension superficielle inférieure au niveau de l’interface de la membrane moyenne4,5. S. pneumoniae possède une enzyme autocatalytique qui lyse la paroi cellulaire de l’organisme pendant la division cellulaire. Cette enzyme intracellulaire autolytique provoque une autolyse rapide de l’organisme lorsqu’il est cultivé sur un milieu artificiel6. Goebel et Avery ont déclaré que l’action des sels biliaires est indépendante de l’enzyme autolytique7. Dubos et Hirsch ont constaté que les sels biliaires inactivent l’enzyme autolytique naturelle soit par l’altération soit par l’élimination d’un inhibiteur autolytique normal des cellules pneumococcique8. Ce réactif contient 10 % p/v de sodium d’acide désoxycholique, de l’éthanol, du merthiolate de sodium et de l’eau déminéralisée. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 20°C à 25°C
Description Désoxycholate BactiDrop
Marquage CE Oui
Type d’emballage 50/boîte
Quantité 50 x 0,75 ml