Learn More
Thermo Scientific™ Chlorure ferrique Remel™ BactiDrop™
Description
Détectez la désamination de la phénylalanine à l’aide du réactif de chlorure ferrique (10 %) Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Lors du test pour détecter la présence d’acide phénylpyruvique à l’aide d’une solution aqueuse de chlorure ferrique, Henecka et Houben-Weyl ont démontré une réaction de couleur verte1,2. Ce test biochimique est utile pour différencier les entérobactéries. La plupart des membres des groupes Proteus et Providencia donnent un test positif de phénylalanine3,4.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 20°C à 25°C |
| Description | Chlorure ferrique BactiDrop |
| Marquage CE | Oui |
| Quantité | 50 x 0,75 ml |