Learn More
Thermo Scientific™ Indole de Kovac Remel™ BactiDrop™
Code produit 12739240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 0,75 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12739240 50 x 0,75 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12739240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    139.88€ / 50 pièces
    Économisez 18.12€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déterminez la capacité des micro-organismes à séparer l’indole du tryptophane à l’aide du réactif d’indole BactiDrop™ Kovac.
Déterminez la capacité des micro-organismes, principalement des entérobactéries, à diviser l’indole de la molécule de tryptophane avec le réactif d’indole Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovac. Des tests antérieurs visant à confirmer la production d’indole nécessitaient une procédure d’extraction au xylène afin de déterminer la présence de petites quantités d’indole produit par la dégradation du tryptophane. Kovac a utilisé l’alcool amyle au lieu de l’alcool éthylique pour contourner la procédure d’extraction liée au réactif Ehrlich-Beohme1. Gadebusch et Gabriel ont indiqué que la substitution de l’alcool isoamylique a entraîné une plus grande stabilité du réactif Kovac2.
Les tryptophanases sont des enzymes intracellulaires qui médient la production d’indole en hydrolysant le tryptophane d’acides aminés. L’indole se combine avec le diméthyl-aminobenzaldéhyde pour former un composé de couleur rouge. Il s’agit d’un produit de condensation formé par un fractionnement acide d’une protéine3. Prêt à l’emploi : Réactif liquide. Facile à interpréter : Test positif : anneau rose-rouge entre le bouillon et le réactif Test négatif : aucun développement de couleur Le réactif d’indole de Kovac contient 5 % p/v de ρ-diméthylaminobenzaldéhyde (CAS 100-10-7), de l’acide chlorhydrique (concentré) (CAS 7647-01-0) et de l’alcool amylique (CAS 71-41-0). Il est fourni sous forme d’ampoules de 0,75 ml. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 20°C à 25°C
Description Indole BactiDrop, Kovac
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Capacité des microorganismes, principalement des entérobactéries, à diviser l’indole de la molécule de tryptophane, Free Nitrogen Gas
Quantité 50 x 0,75 ml