Learn More
Thermo Scientific™ Oxydase Remel™ BactiDrop™
Artikelnummer. 10399814
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
50 x 0,75 ml
Pakningsstørrelse:
50 ampoules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
10399814 50 x 0,75 ml 50 ampoules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10399814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21540
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Détectez la présence de l’enzyme cytochrome oxydase avec l’oxidase BactiDrop.
Détectez l’enzyme cytochrome oxydase avec l’oxidase Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Le test d’oxydase a été conçu à l’origine pour identifier les espèces Neisseria, mais plus tard, il a été utilisé pour séparer les pseudomonadacées des entérobactéries oxydase-négatives1,2. La plupart des bactéries à gram positif sont négatives à l’oxydase et bon nombre des bacilles à gram négatif, autres que les entérobactéries, sont variables3. Cette formulation est basée sur la formule du réactif oxydase de Kovacs1.
Détectez l’enzyme cytochrome oxydase avec l’oxidase BactiDrop™. Prêt à l’emploi : Aucune préparation supplémentaire n’est requise. Facile à interpréter : Test positif : Développement d’une couleur violet-pourpre en 10 à 30 secondes.Test négatif : Réaction retardée ou aucun développement de couleur en 10 à 30 secondes. L’oxidase BactiDrop sert à détecter l’enzyme de la cytochrome oxydase. Le test d’oxydase est basé sur la production bactérienne d’une enzyme oxydase intracellulaire. La réaction de l’oxydase est due à la présence d’un système de cytochrome oxydase, qui active l’oxydation du cytochrome réduit par l’oxygène moléculaire, qui agit à son tour comme accepteur d’électrons dans le stade terminal du système de transfert d’électrons. Les micro-organismes qui produisent l’enzyme oxydase, lorsqu’ils sont présents dans l’oxygène atmosphérique, le cytochrome c et le réactif de la phénylènediamine oxydase, s’oxydent pour former un composé violet, l’indophénol. L’acide ascorbique est incorporé dans le réactif comme agent réducteur pour réduire l’auto-oxydation et améliorer la stabilité3. L’oxidase BactiDrop contient de la N,N,N,N-tétraméthyl-1,4-phénylènediamine (CAS 100-22-1), de l’acide ascorbique (CAS 50-81-7) et de l’eau déminéralisée (CAS 7732-18-5). Le réactif est fourni sous forme d’ampoules de 0,75 ml. Ce produit est destiné au diagnostic in vitro. Ce réactif a été testé selon la procédure de contrôle de la qualité et jugé acceptable. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Contenu et stockage 20°C à 25°C
Description Oxydase BactiDrop
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables présence d’enzyme oxydase.
Quantité 50 x 0,75 ml
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.