Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d’agglutination au latex BactiStaph™
Code produit 12619937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 tests/kit
450 tests/kit
Conditionnement:
150 tests
450 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12619937 150 tests/kit 150 tests
12609937 450 tests/kit 450 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12619937 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21144
 Article restreint
En stock
Détectez le facteur d’agglutination et la protéine A associés à l’identification de Staphylococcus aureus tout en distinguant S. aureus des autres staphylocoques.
Identifiez rapidement Staphylococcus aureus et distinguez-le des autres staphylocoques en détectant le facteur d’agglutination et la protéine A grâce au kit de test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ BactiStaph™.
Utilisez ce test rapide grâce aux particules de latex capables de détecter simultanément le facteur d’agrégation et la protéine A. L’agglutination de particules blanches de latex est visible à l’œil nu dans un délai de 60 secondes et représente une réaction positive.
Utilisez-le avec les colonies présumées de S. aureus. Avant le test, les colonies présumées doivent subir une coloration de Gram et un test de mise en évidence de la catalase pour vérifier la présence d’un staphylocoque.
Bien que les staphylocoques soient généralement présents sur la peau et dans les muqueuses, ils ont été associés à de nombreuses infections humaines et animales. S.aureus et d’autres staphylocoques positifs à la coagulase ont été identifiés comme la cause d’infections suppuratives, d’intoxication alimentaire et du syndrome de choc toxique. Ils ont été isolés de presque tous les sites anatomiques.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Positif, négatif
Description Kit de test d’agglutination au latex BactiStaph
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Facteur et protéine A pour l’identification de Staphylococcus aureus
Type Kit de test de Staphylococcus aureus
Comprend Réactif au latex, contrôle positif, contrôle négatif, lames jetables, bâtonnets d’agitation
Matériau Latex
Quantité 150 tests/kit
Classe d’organisme cible Staphylococcus aureus