Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test pour Candida albicans Remel™
Code produit 13255789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13255789 50 dosages 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255789 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30851401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    191.19€ / 50 tests
    Économisez 61.81€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Le kit de test Thermo Scientific™ Remel Candida albicans est un test de disque imprégné de réactif pour l’identification présumée de Candida albicans.
Le kit de test Candida albicans Thermo Scientific™ Remel est un test à disque imprégné de réactif utilisé pour l’identification présomptive rapide de Candida albicans .
  • Test rapide pour la détection des enzymes L-proline aminopeptidase et Β-galactosaminidase dans les cellules de levure pour l’identification présomptive de Candida albicans cultivés sur des milieux de laboratoire
    Méthode rapide et sensible utilisant une combinaison de p-nitrophényl-N-acétyl-Β-D-galactosaminide (NGL) et de L-proline-Β-naphthylamide (PRO)
Comprend :
50Disques d’essai ; 1 × flacon de 45ml de 03 % d’hydroxyde de sodium ; 1 révélateur de couleurs de flacons ; 50 tubes en plastique avec bouchons ; bâtonnets d’applicateur en bois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les réactifs qui n’ont pas été ouverts sont stables jusqu’à la date de péremption lorsqu’ils sont stockés entre 2°C et 8°C
Description Kit de test Candida albicans
Marquage CE Yes
Quantité 50 dosages
Pour diagnostics in vitro