Learn More
Thermo Scientific™ Disque de test catarrhalis
Code produit 10516963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 disques/flacon
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10516963 25 disques/flacon 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10516963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.39€ / 25 pièces
    Économisez 9.61€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement l’estérase butyrate pour l’identification présumée de Moraxella catarrhalis isolé des échantillons cliniques grâce à ce disque imprégné de réactif prêt à l’emploi.
Détectez l’estérase butyrate pour identifier rapidement Moraxella catarrhalis isolé des échantillons cliniques grâce au disque de test catarrhalis Thermo Scientific™ Remel™.
L’identification rapide de Moraxella catarrhalis est importante, car la plupart des souches produisent de la bêta-lactamase et sont résistantes à la pénicilline et à l’ampicilline. Les méthodes classiques utilisées pour identifier M. catarrhalis peuvent prendre jusqu’à 48 heures3,4. En 1962, Berger a suggéré que la détection de l’estérase butyrate peut servir de méthode rapide pour identifier M. catarrhalis.1
Détectez l’estérase butyrate pour l’identification présumée de Moraxella catarrhalis à l’aide du disque test Catarrhalis imprégné de réactif. Moraxella catarrhalis est un pathogène important. Yeun et al. ont indiqué que l’isolement de M. catarrhalis des cultures de sputum courantes est associé à une infection clinique.2 L’identification rapide de cet organisme est importante, car la plupart des souches produisent de la bêta-lactamase et sont résistantes à la pénicilline et à l’ampicilline.
  • Prêt à l’emploi : Disque imprégné de réactif. Aucune préparation supplémentaire n’est requise.
  • Facile à détecter : Détection visuelle du changement de couleur.
  • Facile à interpréter :
    • Test positif : développement de la couleur bleu-vert en 2 minutes
    • Test négatif : aucun développement de couleur en 2 minutes.
Le disque de test catarrhalis est imprégné de butyrate d’indoxyle comme ingrédient réactif. L’enzyme estérase butyrate libère l’indoxyle du butyrate d’indoxyle et forme spontanément l’indigo en présence d’oxygène5. Ce changement de couleur permet une détection rapide de M. catarrhalis.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Disque pour test catarrhalis
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Butyrate estérase pour l’identification présumée de Moraxella catarrhalis
Format Flacon
Quantité 25 disques/flacon