Learn More
Thermo Scientific™ Plasma pour détection de coagulase Remel™
Code produit 10220293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
15 ml
25 ml
6 x 5 ml
Conditionnement:
15mL
25mL
5mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10220293 25 ml 25mL
13296049 6 x 5 ml 6 pièces
11943322 5 mL 5mL
10046782 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10220293 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    93.40€ / 25mL
    Économisez 13.60€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
  • Plasma de lapin avec EDTA
  • Lyophilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plasma pour détection de coagulase
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Staphylocoques
Type Plasma pour détection de coagulase
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Quantité 25 ml