Learn More
Thermo Scientific™ Boîte contact de gélose trypticase soja stérile Remel™ avec lécithine et polysorbate 80 (irradiée)
Code produit 17295954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17295954 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17295954 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R111800
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La boîte de contact de gélose trypticase soja stérile Thermo Scientific™ Remel avec de la lécithine et du polysorbate 80 (irradiée) est conçue pour la culture des bactéries, des levures et des champignons.
  • Conditionnée dans un emballage double et une troisième poche est fournie pour une utilisation par le client (double + poche)
  • Ces produits sont fabriqués en salle blanche et certifiés stériles par rayons gamma
  • Fabriquée avec la technologie GripFit™ qui garantit que le couvercle reste en place lors de la manipulation, mais qu’il peut être facilement retiré pendant la surveillance de l’environnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Boîtes contact ; stériles ; gélose trypticase soja avec lécithine ; irradiées au gamma
Format Contact, poche double
Type de produit Gélose
Quantité 10/paquet
Non destiné à un usage IVD.