Learn More
Thermo Scientific™ Kit de coloration de Gram
Code produit 11953492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4/kit
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11953492 4/kit 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11953492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R40080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.89€
    176.78€ / 4 pièces
    Économisez 108.11€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Différenciez les organismes gram-positifs des organismes gram-négatifs à l’aide du kit de coloration de Gram.
Différenciez les organismes gram-positifs des organismes gram-négatifs à l’aide du kit de coloration de Gram Thermo Scientific™ Remel™. La méthode de coloration de Gram a été développée en 1884 par le bactériologue danois Christian Gram pour différencier les cellules bactériennes des tissus infectés1. Plus tard, il fut découvert que la composition de la paroi cellulaire bactérienne était à l’origine de la coloration de Gram et différencierait les bactéries en deux groupes en fonction de la couleur des cellules après coloration. Depuis lors, il y a eu de nombreuses modifications de la technique originale2,3.
L’utilisation du kit de coloration de Gram permet de différencier les organismes gram-positifs des organismes gram-négatifs.
  • Prêt à l’emploi : Réactifs liquides fournis en flacons de 250 ml
  • Facilité d’identification : Car il colore les organismes gram-positifs en violet et les organismes gram-négatifs en rouge.
  • Résultats rapides : 5 à 10 minutes pour la coloration.
Le kit de coloration de Gram est composé de 4 flacons contenant chacun 250 ml de violet de gentiane de Gram, de safranine, d’iode de Gram et de décolorant de Gram.
Le violet de gentiane, un colorant de base, est la coloration primaire absorbée par toutes les bactéries en raison de sa capacité à pénétrer rapidement la paroi cellulaire. Il colore le protoplaste des bactéries en violet. Le mélange potassium-iode de l’iode de Gram, est le mordant qui se complexe avec la coloration primaire dans la cellule. Dans les cellules gram-positives, le complexe violet de gentiane-iode est piégé dans la cellule en raison d’une diminution de la perméabilité de la paroi cellulaire causée par la déshydratation alcoolique. Les cellules gram-positives sont colorées en violet.
Dans les cellules gram-négatives, le complexe est éliminé par le décolorant en raison d’une augmentation de la perméabilité provoquée par la solubilité des lipides dans l’alcool.
La contre-coloration utilisée doit être une couleur qui contraste avec la coloration primaire et, dans ce cas, il s’agit de la safranine, qui colore les cellules gram-négatives en rouge.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 4/kit
Certifications/Conformité Marquage CE
Comprend Cristal violet ; décolorant ; iode ; safranine
Volume (métrique) 4 x 250 ml
Type de produit 250 ml/flacon
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gram Stain Kit
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Safranin O, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenol, C.I. Basic
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.