Learn More
Thermo Scientific™ Étalons pour la mesure de la turbidité équivalente McFarland Remel™
Code produit 10413843 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit d’étalons de turbidité (1 de chaque : 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
turbidité standard 1,0
turbidité standard 2,0
turbidité standard 3,0
turbidité standard 4,0
Étalon de turbidité 0.5
Étalon de turbidité 5.0
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10413843 turbidité standard 2,0 1 pièce
10036782 Kit d’étalons de turbidité (1 de chaque : 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) 1 kit
10108582 turbidité standard 4,0 1 pièce
13246239 turbidité standard 3,0 1 pièce
11454049 Étalon de turbidité 5.0 1 pièce
10026732 Étalon de turbidité 0.5 1 pièce
10037212 turbidité standard 1,0 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10413843 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R20412
 Article restreint
En stock
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
  • Le tube mesure 15 x 103 mm et s’adapte à la plupart des spectrophotomètres
  • La technologie en polystyrène prolonge la durée de conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description turbidité standard 2,0
Taille de la tubulure 15 x 103 mm