Learn More
Thermo Scientific™ Disques Microdase
Code produit 10250483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 disques/flacon
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10250483 25 disques/flacon 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10250483 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    100.71€ / 25 pièces
    Économisez 17.29€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Différenciez rapidement le staphylocoque des espèces Micrococcus en détectant l’enzyme oxydase en 2 minutes avec ce disque imprégné de réactif.
Différenciez le staphylocoque du micrococcus en détectant l’enzyme oxydase avec le disque microdase Thermo Scientific™ Remel™.
En 1956, Kovacs1 a décrit la méthode de l’oxydase qui sert à différencier les bacilles à gram-négatif. Le réactif oxydase ’Kovacs modifié Faller et Schleifer2 utilise de la tétraméthyl-p-phénylènediamine (TMPD) dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Tarrand et Groschel3 ont procédé à d’autres tests sur le Kovacs modifié et confirmé qu’il était nettement supérieur au réactif de Kovacs-oxydase.
Tous les micrococci ont le cytochrome c alors que la plupart des staphylocoques (à quelques exceptions près) n’ont pas ce type de cytochrome. Le réactif oxydase confirme la présence du cytochrome c4 en affichant un changement de couleur en bleu ou violet.
  • Prêt à l’emploi : Disque imprégné de réactif. Aucune préparation supplémentaire n’est requise.
  • Facile à lire : Changement de couleur visible qui confirme le test positif
    Test positif : Développement de couleur bleu ou violet en 2 minutes
    Test négatif : Aucun changement de couleur (reste blanc à gris) en 2 minutes.
Chaque disque microdase est imprégné de tetraméthyl-p-phénylènediamine (TMPD) dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Le DMSO assure la solubilité et la stabilité contre l’auto-oxydation et améliore la perméabilité du TMPD dans la cellule bactérienne. En présence d’oxygène atmosphérique, l’enzyme oxydase réagit avec le TMPD et le cytochrome c dans l’organisme pour former le composé coloré indophénol.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Disques Microdase
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables différenciation entre les staphylocoques et les microcoques
Format Flacon
Quantité 25 disques/flacon