missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kit de confirmation de culture PathoDx™ Chlamydia

Code produit 17641106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17641106 100 tests/kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17641106 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R62210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    309.33€ / 1 pièces
    Économisez 102.67€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Détectez et identifiez le genre Chlamydia par immunofluorescence après une croissance dans la culture tissulaire à l’aide du kit de confirmation de culture Chlamydia.

Détectez et identifiez le genre Chlamydia par immunofluorescence après une croissance dans la culture tissulaire à l’aide du kit de confirmation de culture Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Chlamydia. Les chlamydies sont un agent étiologique ultra courant dans les maladies sexuellement transmissibles1. Le genre Chlamydia est divisé en trois espèces : C. trachomatis, C. psittaci et C. pneumoniae, qui partagent un antigène lipopolysaccharide commun2. C. trachomatis est responsable des infections graves et souvent asymptomatiques chez les humains3. Il est actuellement reconnu comme la cause de la cervicite et de la maladie inflammatoire pelvienne (MIP) chez les femmes4,5,6.

Le kit de confirmation de culture Chlamydia utilise des anticorps monoclonaux murins conjugués à la fluorescéine pour colorer des inclusions et/ou des corps élémentaires dans des monocouches cellulaires 48 heures après l’inoculation d’un échantillon clinique. Les anticorps monoclonaux marqués à la fluorescéine reconnaissent la protéine membranaire externe majeure (MOMP) de tous les C. trachomatis serovars et le lipopolysaccharide spécifique du genre de Chlamydia.

Lorsque le conjugué d’anticorps est ajouté à une lamelle couvre-objet contenant des cellules de culture tissulaire fixées à l’éthanol, le réactif se lie spécifiquement à toutes les inclusions chlamydiales présentes dans les cellules. Une étape de lavage élimine le conjugué d’anticorps non lié. Lorsque la lamelle colorée est visualisée sous un microscope à fluorescence, de grandes inclusions brillantes de vert-pomme dans les cellules infectées sont observées sur un fond de cellules rouge contre-coloré.

  • Prêt à l’emploi : réactifs liquides
  • Pratique : flacon compte-gouttes à code couleur pratique
  • Facile à interpréter : les cultures colorées et fixes qui sont positives à la chlamydiae contiennent des corps d’inclusion qui donnent une fluorescence vert vif, contre un rouge noir foncé contre-coloré par une monocouche cellulaire. La présence d’un corps d’inclusion est considérée comme positive.

Le kit de confirmation de culture Chlamydia contient un réactif de confirmation de culture Chlamydia et du liquide de montage (R62230). Le réactif de confirmation de culture Chlamydia contient 5,5 ml de solution contenant des anticorps monoclonaux murins purifiés et marqués à la fluorescéine, une contre-coloration bleu d’Evans, un inhibiteur de coloration non spécifique et 0,098 % d’azoture de sodium dans une solution tampon stabilisée aux protéines.

Le liquide de montage fournit 5,0 ml de liquide de montage, qui contient du glycérol tamponné, avec 0,01 % d’azoture de sodium comme conservateur.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Kit de confirmation de culture PathoDx™ Chlamydia
Substances à analyser détectables Tous les Chlamydia spp. provenant de la culture
Type Kit de test de Chlamydia
Quantité 100 tests/kit
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.